Learn More
Buerkle™ Einweg-Trichter für Flüssigkeiten, LaboPlast™ / SteriPlast™
Einweg-Flüssigkeitstrichter zum sicheren Abfüllen, ideal zum einfachen Befüllen von Flaschen und sonstigen Behältern mit einer engen Einfüllöffnung.
Marke: Buerkle™ 5378-6004
Beschreibung
- Für einfaches und zuverlässiges Befüllen oder Filtern
- Geeignet für den Einsatz in Laboren und Reinräumen oder für Probenahmen
- Im Reinraum hergestellt (Reinraumklasse 7)
- Einzeln verpackt und optional sterilisiert
- Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften
Spezifikation
100 mm | |
Polystyrol, nachweisbar | |
Füllen von Flüssigkeiten | |
Trichter für Flüssigkeit |
10 mm | |
Blau | |
Steril |