Learn More
Buerkle™ Einweg-Trichter für Flüssigkeiten, LaboPlast™ / SteriPlast™
Einweg-Flüssigkeitstrichter zum sicheren Abfüllen, ideal zum einfachen Befüllen von Flaschen und sonstigen Behältern mit einer engen Einfüllöffnung.
Marke: Buerkle™ 5379-1040
26.01 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für einfaches und zuverlässiges Befüllen oder Filtern
- Geeignet für den Einsatz in Laboren und Reinräumen oder für Probenahmen
- Im Reinraum hergestellt (Reinraumklasse 7)
- Einzeln verpackt und optional sterilisiert
- Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften
Spezifikation
100 mm | |
Bio-PE | |
Übertragung von Pulvern, Granulaten und Suspensionen | |
Trichter für Flüssigkeit |
25 mm | |
Weiß | |
Steril |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
250356 | Analysenzertifikat | 12/02/2025 | 5379-1040 |
244249 | Konformitätsbescheinigung | 19/11/2024 | 5379-1040 |
243671 | Konformitätsbescheinigung | 07/10/2024 | 5379-1040 |
241120 | Konformitätsbescheinigung | 11/04/2024 | 5379-1040 |
215869 | Konformitätsbescheinigung | 18/03/2022 | 5379-1040 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Einweg-Trichter für Flüssigkeiten, LaboPlast™ / SteriPlast™ > Farbe:Weiß; Material:Bio-PE; Sterilität:Steril
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur