Learn More
Buerkle™ Einweg-Trichter für Flüssigkeiten, LaboPlast™ / SteriPlast™
Einweg-Flüssigkeitstrichter zum sicheren Abfüllen, ideal zum einfachen Befüllen von Flaschen und sonstigen Behältern mit einer engen Einfüllöffnung.
Marke: Buerkle™ 5378-6002
22.84 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Für einfaches und zuverlässiges Befüllen oder Filtern
- Geeignet für den Einsatz in Laboren und Reinräumen oder für Probenahmen
- Im Reinraum hergestellt (Reinraumklasse 7)
- Einzeln verpackt und optional sterilisiert
- Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften
Spezifikation
100 mm | |
Polystyrol | |
Füllen von Flüssigkeiten | |
Trichter für Flüssigkeit |
10 mm | |
Weiß | |
Steril |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
244175 | Konformitätserklärung | 19/11/2024 | 5378-6002 |
243702 | Konformitätsbescheinigung | 07/10/2024 | 5378-6002 |
241108 | Konformitätsbescheinigung | 11/04/2024 | 5378-6002 |
233154 | Konformitätsbescheinigung | 25/07/2023 | 5378-6002 |
215832 | Konformitätsbescheinigung | 18/03/2022 | 5378-6002 |