Learn More
pH-Pufferlösungen, pH 7.00
Für Messung und Beibehaltung des pH-Wertes in pH-neutralen Proben Chem-Lab Buffer Solution (pH-Wert 7.00) ist eine Phosphatlösung mit einem pH-Wert von genau ±0.02. Die Lösung ist auf NIST Standard Reference Materials (SRM) Traceable.
Marke: Chem Lab CL03.0216.1000
Beschreibung
pH-Werte ±0.02:- pH 7.13 — 0 °C
- pH 7.05 — 10 °C
- pH 7.00 — 20 °C
- pH 6.99 — 25 °C
- pH 6.98 — 30 °C
- pH 6.97 — 40 °C
- pH 6.96 — 50 °C
- pH 6.96 — 60 °C
- pH 6.97 — 70 °C
- pH 6.98 — 80 °C
- pH 7.00 — 90 °C
Spezifikation
0 °C | |
Farblos | |
Laboreinsatz, pH-Messungen | |
Flüssig | |
TA-Puffer Phosphat | |
Geruchsneutral | |
Ja |
100 °C | |
1.01 g/ml | |
7 | |
1000 ml | |
Phosphat | |
Polyethylen | |
Wasserlöslich |