Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ AnaeroGen™ Compact Beutel
Click to view available options
Menge:
10/Packung
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Oxoid™ AnaeroGen™ Compact Beutel ist eine einfache anaerobe Gaserzeugungsanlage für die anaerobe Inkubation von bis zu vier Petrischalen oder einer Identifizierungsplatte.
- Verwendung eines Beutels/Compact Kunststoffbeutels
- Verwendung mit Compact Kunststoffbeutel, Artikel-Nr. AG0020C und AnaeroGen Compact Verschlussklammer Artikel-Nr. AN0005C
Enthält: 10 Beutel.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Kompakter Beutel |
| Format | Kompakter Gaserzeugungsbeutel |
| Enthält | 10 Papierbeutel und 10 Plastikbeutel |
| Produktlinie | Thermo Scientific Oxoid |
| Menge | 10/Packung |