Learn More
Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200 Oligonukleotid HPLC-Säulen
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-4524119
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2 mm
4 mm
4,6 mm
9 mm
22 mm
Partikelgröße:
4 μm
8 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11341813
Marke: Thermo Scientific™ 063000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Profitieren Sie mit Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200 Oligonukleotid-HPLC-Säulen von einem starken Anionenaustausch für die hochauflösende Analyse und Reinigung synthetischer Oligonukleotide.
Profitieren Sie mit Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200 Oligonukleotid-HPLC-Säulen von einem starken Anionenaustausch für die hochauflösende Analyse und Aufreinigung von synthetischen Oligonukleotiden.
  • Erzielen Sie eine Auflösung für Oligonukleotide im Größenbereich von n oder n-1
  • Lösen Sie Oligonukleotide mit sekundären Strukturen auf
  • Phosphorothioat-Reinheit für Assays
  • Selektivitätskontrolle mit pH-Wert, Salz und Lösungsmittel
  • Lösen Sie RNA mit abweichenden Verknüpfungen (2‘ bis 5') von normaler SSRNA auf
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4 mm
Flussrate 1,2 ml/min
Zur Verwendung mit UltiMate 3000 Titanium System
Länge (metrisch) 250 mm
Max. Druck 4000 psi (275 bar)
Kompatibilität der mobilen Phase pH-Wert 2 bis 12,5, 100 % kompatibel mit gängigen organischen Lösungsmitteln, ionischen Form-Eluenten: Chlorid, Perchlorat
Partikelgröße 8 μm
pH 2,5 bis 12,5
Porengröße Nicht porös
Menge Each
Temperatur 85 °C
Stationäre Phase Quaternäres Ammonium
Produktlinie DNAPac
Verpackungsmaterial Sphärisches, nicht poröses Polymer
Säulentyp Ionenaustausch
Phase Ionenaustausch
Typ Analysesäule
Verfahren Bio-LC
Umweltfreundliche Eigenschaften Responsibly packaged
Show More Show Less
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.