Learn More
Grant Instruments™ Digitales Heizthermostatbad der T100-Serie mit Tank aus Edelstahl
Das Economy-Modell mit digitalem Thermostat-Steuergerät und Edelstahltank ermöglicht einfache Anwendungen, für die eine genaue Temperaturregelung erforderlich ist.
Marke:  Grant Instruments™ T100-ST12
1469.00 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12767809
  • 1940.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Stabilität ±0.05 °C.
  • Klare, helle 4-stellige LED-Anzeige
  • Einfache, intuitive Anwenderoberfläche: Zifferblatt und zwei Funktionstasten.
  • Mit oder ohne Klammer (T-Klammer) erhältlich
  • Erkennung von niedrigem Flüssigkeitsstand (Schwimmerschalter)
  • Fester Übertemperaturschutz
  • 2-Punkt-Kalibrierung durch den Anwender
  • Visueller Alarm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
12 l
Nein
360 x 330 x 395 mm
0°C bis 100°C
Behälter aus rostfreiem Stahl
120/230 V
Name des Produkts
Grant Instruments™ Digitales Heizthermostatbad der T100-Serie mit Tank aus Edelstahl > Fassungsvermögen: 12 l