Learn More
Grant Instruments™ Digitale beheizte Umwälzbäder mit Zeitschaltuhr/Alarm
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
5 l
12 l
18 l
26 l
38 l
Abmessungen (L x B x H):
330 x 180 x 395 mm
360 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 405 mm
730 x 333 x 450 mm
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Beschreibung
- Stabilität ±0.05 °C.
- Klare, helle 4-stellige LED-Anzeige
- Einfache, intuitive Anwenderoberfläche: Zifferblatt und zwei Funktionstasten.
- Mit oder ohne Klemme (TClamp) erhältlich
- Erkennung von niedrigem Flüssigkeitsstand (Schwimmerschalter)
- Fester Übertemperaturschutz
- 2-Punkt-Kalibrierung durch den Anwender
- Visueller Alarm
- Eingebauter Pumpe für externe Umwälzung
- Visueller Alarm
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 12 l |
| Flussrate | 16 l/min |
| Temperaturbereich | 0°C bis 120°C |
| Externe Umwälzung | Ja |
| Material | Behälter aus rostfreiem Stahl |
| Max. Druck | 210 mbar |
| Abmessungen (L x B x H) | 360 x 330 x 395 mm |
| Spannung | 120/230 V |