Learn More
Fisherbrand™ 100 – Digitaler Heizzirkulator-Röhrer für allgemeine Zwecke mit Edelstahlbad
Artikelnummer. 17275556 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
12 l
18 l
26 l
38 l
Abmessungen (L x B x H):
330 x 180 x 395 mm
360 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 405 mm
730 x 333 x 450 mm
Temperaturbereich:
Umgebungstemperatur +5 bis 100 °C
Umgebungstemperatur 15 bis 100 °C
Umgebungstemperatur 5 bis 100 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17275556
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Allgemeiner digitaler Temperaturzirkulator und Edelstahlbehälter für einfache Anwendungen, die eine genaue Temperaturregelung erfordern.
beinhaltet Smart Control Optimization TM (ICO) für adaptive adaptive PID-Temperaturkontrolle.
  • Stabilität:± 0,05° C
  • Klares, helles 4-stelliges DNA-Display
  • Einfache, sofortige Benutzeroberfläche mit Wahlrad und zwei Funktionstasten
  • Modell mit oder ohne T-Klammer erhältlich
  • Erkennung von niedrigem Flüssigkeitsstand (Schwimmerschalter)
  • Fester Übertemperaturschutz
  • 2-Punkte-Kalibrierung durch den Benutzer
  • Visueller Alarm
  • Zubehör wie Deckel, Gestelle und Eintauchkühler sind separat erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 3,2 Gallone
Kapazität (metrisch) 12 l
Kondensatortyp Luftgekühlt
Kühlleistung -15° C (mit optionalem Tauchkühler)
Flussrate 0 bis 13 l/min
Temperaturbereich Umgebungstemperatur +5 bis 100 °C
Typ Umwälzthermostat mit offenem Bad
Externe Umwälzung Nein
Enthält 12-l-Edelstahlbehälter
Material Edelstahl
Gewährleistung 3 Jahre
Abmessungen (L x B x H) 360 x 330 x 395 mm
Spannung 220/240 V
Frequenz 50/60 Hz