Learn More
Micronova™ Reinraum-Vinylklebeband, 50,8 mm (2 in.)
Dieses Reinraumband aus Vinyl mit sauber ablösbarem Gummi-Klebstoff, passt sich äußerst gut der Form an und eignet sich daher ideal für die Farbcodierung, Markierung und Abdichtung gekrümmter und unregelmäßiger Oberflächen.
Marke: Micronova™ CR100PC-2DG
Beschreibung
Das Micronova Reinraum-Vinylband erlaubt ein sauberes Ablösen von Wafer-Kartuschen und Reinraumarbeitsflächen, und die matte Oberfläche kann mit einem Reinraumstift beschrieben werden. Spezielle Verarbeitungs- und Verpackungstechniken sorgen für geringe Partikellast und extrahierbare Ionenzahlen für Anwendungen im und um den Reinraum.
- Vinylband mit synthetischem Gummikleber
- Saubere Ablösung von Wafer-Kassetten und den meisten Reinraumarbeitsflächen.
- Ideal zum Abkleben und Abdichten gekrümmter und unregelmäßiger Oberflächen
- Die matte Beschichtung kann mit dem Reinraumstift beschriftet werden
- Speziell für den Reinraum verarbeitet und verpackt
- Erhältlich in zahlreichen Farben und mit verschiedenen Breiten
- Einzeln verpackt in einem Polyethylen-Beutel
- 36 Yard, auf einem 3 in. Kunststoffkern gewickelt
Bestellinformation
Available in red, yellow, white, black, brown, dark blue, dark green, light blue, light green, orange, purple, and transparent in 36 yd. long (33 m) rolls. Contact your Fisher Safety Customer Service Representative at 1-800-772-6733 for ordering information on colors not shown here.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Naturkautschuk | |
Dark Green | |
Roll | |
Cleanroom Tape | |
Versiegelung, Farbcodierung, Beschriftung, Dosierung | |
Yes | |
16 x 10 x 8 in. | |
60°F to 80°F | |
13 lbs./in. | |
0.127 mm | |
36 yd. | |
2 in. | |
2 in. |
Certificate of Conformance; ISO 9001 Certified Facility | |
Vinyl | |
Matte | |
Vinyl, Synthetic Rubber | |
Unsteril | |
3 in. Plastic Core | |
24/Cs. | |
40.6 x 25.4 x 20.3 cm | |
16°C to 27°C | |
5 mil | |
33 x 50,8 mm (36 yd x 2 in.) | |
33 m | |
12.5 cm | |
12.5 cm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
042446-000 | Konformitätsbescheinigung | 04/03/2024 | CR100PC-2DG |
032476-000 | Konformitätsbescheinigung | 16/05/2022 | CR100PC-2DG |
032015-000 | Konformitätsbescheinigung | 22/04/2022 | CR100PC-2DG |
030040-000 | Konformitätsbescheinigung | 06/01/2022 | CR100PC-2DG |