Learn More
Thermo Scientific™ Dense Storage Lagersystem
Doppelte CryoBank Lagerkapazität und Senkung der Lagerkosten um 50 %. Unsere Optionen für die dicht gestapelte Lagerung passen in standardmäßige Kryolager-Boxen, die mit den derzeit in Ihrem Besitz befindlichen Tiefkühlregalen funktionieren.
Marke: Thermo Scientific™ 374115
1003.99 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Doppelte CryoBank Lagerkapazität und Senkung der Lagerkosten um 50 %. Das Thermo Scientific™ Dense Storage Lagersystem nutzt Standard CryoBoxes™ mit 13 x 13-Trennwänden zur Lagerung von 169 1 ml Nunc Cryobank Röhrchen, die in eine einzelne CryoBox™ passen. Diese Boxen in Standardgröße sind mit den bestehenden Labor-Tiefkühlgestellen in Standardgröße kompatibel.
- Wählen Sie einen Karton oder eine Polycarbonatbox in Standardgröße.
- Setzen Sie die 13 x 13-Trennwand ein
- Beladen Sie die Box mit 169 1 ml Cryobank Röhrchen
- Schieben Sie die Box in Ihre vorhandenen Cryobox Racks in Standardgröße
- Geeignet für die Lagerung in mechanischen Tiefkühlgeräten oder flüssigem Stickstoff in der Gasphase
Spezifikation
1.0 ml Nunc Kryobank Röhrchen, unbeschriftet, mit Kappen, steril, lose verpackt | |
169 Nunc Kryobank 1 ml-Röhrchen | |
Kryobank-Röhrchen | |
Kryobank | |
169 Röhrchen/Beutel | |
845 |
1.0 ml | |
Steril | |
Keine | |
Weiß, Durchsichtig (Verschluss) | |
845 | |
Kryobank |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
60434894 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 374115 |
60214896 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 374115 |
60568843 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 374115 |
60198301 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 374115 |
60409536 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 374115 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.