Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 2,0 ml-Universalröhrchen mit Innengewinde
Thermo Scientific™ Nunc™ 2.0 ml-Universalröhren mit Innengewinde sind mit unkodierten 2D-Barcodes, ohne Barcode oder sowohl linear als auch mit 2D-Barcodes erhältlich, um allen Anforderungen gerecht zu werden. Jetzt erhältlich in einem Klappdeckelgestell mit Barcode.
Marke: Thermo Scientific™ 374512
535.94 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Profitieren Sie von den erstklassigen Funktionen des Thermo Scientific™ Sortiments an Lagerröhrchen: Universalkappe, Universalgestell mit Schnappverschluss und freistehende Röhrchen. Dieses vielseitige 2,0 ml-Röhrchen mit Innengewinde eignet sich sowohl für ein großes Speichersystem wie eine Biobank als auch in kleinerem Maßstab für die herkömmliche Kryolagerung. Die Probenidentität wird durch einen dauerhaft aufgebrachten 2D-Barcode auf jedem Röhrchen sowie eine Laserätzung auf dem Gestell gewährleistet. Jetzt auch in einem Gestell mit Barcode erhältlich, um die Nachverfolgbarkeit des Gestells zusätzlich zum einzelnen Röhrchen zu ermöglichen.
Skalierbar
- Röhren und Gestell eignen sich für Anwendungen sowohl mit kleinem als auch großem Durchsatz
- Mit Messlinien und weißem Feld für handschriftliche Kennzeichnungen
- Sind für den Einsatz in herkömmlichen Behältern zur Tiefkühllagerung für 10x10-Arrays geeignet
- Innengewinde verringert Kontamination.
- Automatisch auswählbar im universellen Klappdeckelgestell
- Die Gestelloption mit Barcode bietet zusätzliche Tracking-Sicherheit
Innovatives Universal-Verschlusskappendesign
- Einteilige Konstruktion mit eingearbeiteter Dichtung
- Können weder von Hand noch mit automatischen Verschlusswerkzeugen überdreht werden
- Dichtung aus thermoplastischem Elastomer-Material ist geeignet für die Lagerung bei Raumtemperatur bis hinunter zur Gasphase von Flüssigstickstoff
Sichere Rückverfolgbarkeit
- Dauerhaft gebundener, einzigartiger 2D-Barcode wird unten an jeder Röhre für eine problemlose Identifizierung und Verfolgung der Proben eingebrannt
- 2D-Barcode-Lesegeräte erkennen sofort den 2D-Barcode jeder Röhre, die danach in einer App oder Datenbank registriert wird oder über verschiedene Exportfunktionen integriert werden kann
- Scannen Sie die Röhren für Zugriff auf die Probeninformationen und die Bestimmung des Inhalts
Strengste Qualitätskontrolle
- Jedes Lagerungsröhrchen mit 2D Barcode wird zur Sicherstellung der Lesbarkeit gescannt.
- Die Barcodes werden zur Verhinderung von Duplikaten mit den zuvor zugewiesenen Codes in der Datenbank verglichen
- Jedes Röhrchen entspricht dem Sterilisierungsvertrauensgrad 10-6 und wird aus Kunststoffen der medizinischen Qualität VI hergestellt
Spezifikation
Naturfarben | |
Kunststoff | |
Universalröhrchen | |
Innengewinde, flacher Boden | |
Großpackung | |
Biobank, Kryolagerung | |
480 |
2,0 mL | |
SAL 10-6 | |
2D Barcode | |
Naturfarben | |
480 | |
Weißes Feld und Graduierungen | |
Nunc |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1341559 | Konformitätsbescheinigung | 19/12/2024 | 374512 |
1419262 | Konformitätsbescheinigung | 12/12/2024 | 374512 |
1317186 | Konformitätsbescheinigung | 11/12/2024 | 374512 |
1331572 | Konformitätsbescheinigung | 11/12/2024 | 374512 |
1335728 | Konformitätsbescheinigung | 11/12/2024 | 374512 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.