Learn More
Thermo Scientific™ Röhrchen und Stopfen für die Immunologie
Mit diesen Immuno-Röhrchen und -Stopfen können Sie Ihre Ergebnisse immer wieder reproduzieren. Sie sind zudem ideal für ELISA, Festphasen-RIA und Flüssigphasen-RIA Assays.
Marke:  Thermo Scientific™ 444474
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10596171
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Polystyrol
MaxiSorp
11 mm
180
4 mL
Immuno Tubes and Stopper
70 mm
MaxiSorp Röhrchen sind zertifiziert für IgG Bindung (Röhrchen-zu-Röhrchen % CV unter 5 %)
1800
Immuno Röhrchen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer138527 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number444474
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Röhrchen und Stopfen für die Immunologie >
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.