Learn More
Thermo Scientific™ Dense Storage Lagersystem
GREENER_CHOICE
Doppelte CryoBank Lagerkapazität und Senkung der Lagerkosten um 50 %. Unsere Optionen für die dicht gestapelte Lagerung passen in standardmäßige Kryolager-Boxen, die mit den derzeit in Ihrem Besitz befindlichen Tiefkühlregalen funktionieren.
66.14 € - 1205.00 €
Produkte 6
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
11787064
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
369640
Cardboard Cryobox Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15183113
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
369678
Universal Picker/Pen Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10564985
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
374001
Kryobox-Teiler
205.00 €
24 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10233091
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
5050-0001
Ungeteilte KryoBox
66.14 €
4 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15323584
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5050-0169
Kryobox
404.56 €
24 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15201866
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
374115
Kryobank-Röhrchen
1205.00 €
845 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Doppelte CryoBank Lagerkapazität und Senkung der Lagerkosten um 50 %. Das Thermo Scientific™ Dense Storage Lagersystem nutzt Standard CryoBoxes™ mit 13 x 13-Trennwänden zur Lagerung von 169 1 ml Nunc Cryobank Röhrchen, die in eine einzelne CryoBox™ passen. Diese Boxen in Standardgröße sind mit den bestehenden Labor-Tiefkühlgestellen in Standardgröße kompatibel.
  • Wählen Sie einen Karton oder eine Polycarbonatbox in Standardgröße.
  • Setzen Sie die 13 x 13-Trennwand ein
  • Beladen Sie die Box mit 169 1 ml Cryobank Röhrchen
  • Schieben Sie die Box in Ihre vorhandenen Cryobox Racks in Standardgröße
  • Geeignet für die Lagerung in mechanischen Tiefkühlgeräten oder flüssigem Stickstoff in der Gasphase
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Dense Storage Lagersystem