Learn More
Fisherbrand™ Delrin™ Full-Size Teströhrchengestelle, 40 x 25 mm
Aus einem durchgehenden Guss. Fisherbrand™ Delrin™ Reagenzglasgestelle in voller Größe (40 x 25 mm) sind hochbeständig gegen Hitze und Chemikalien.
Marke: Fisherbrand™ HS27514B
Beschreibung
- Delrin™ Glasfaserverstärktes Polyoxymethylen (POM)
- Bietet die höchste chemische und Hitzebeständigkeit (-40 bis +140°C)
- Einzigartige tropfenförmige Öffnungen für eine bessere Retention von Röhrchen
- Autoklavierbar
- Spritzgegossene Markierungen für die Ausrichtung der Röhrchen
- Stabile Bauweise für den Einsatz in Wasserbädern
- Flache Beschriftungsfläche zur leichteren Identifizierung
Spezifikation
Teströhrchengestell | |
Autoklavierbar | |
Röhrchen (10 bis 18 ml), Röhrchen (25 mm) | |
40 | |
2 Tiers | |
Unsteril | |
1 | |
120 mm | |
300 mm | |
92 mm | |
25 mm |
4 x 10 | |
Blau | |
Fiberglasverstärktes Polyethylen | |
Tropfenförmige Öffnungen | |
Ja, wenn leer | |
10 bis 18 ml-Reagenzgläser | |
120 x 300 x 92 mm | |
4,7 in. | |
11,8 in. | |
3,6 in. |