Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Arginin, 98 % Artikelnummer.: 11413187
Thermo Scientific Chemicals D-Arginin, 98 %
Artikelnummer. 11413187
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11413187
Marke: Thermo Scientific Chemicals A16137.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
1-Deamino-8-D-arginine vasopressin makes a new pharmacological approach to the management of haemophilia and von Willebrand's disease. A novel nonenzymatic pathway for the generation of nitric oxide is by the reaction of hydrogen peroxide and d- or l-arginine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Deamino-8-D-Arginin-Vasopressin macht einen neuen pharmakologischen Ansatz bei der Behandlung von Hämophilie und von Willebrand-Erkrankungen. Ein neuartiger, nicht enzymatischer Weg zur Erzeugung von Stickoxid ist die Reaktion von Wasserstoffperoxid und D- oder L-Arginin.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Luft fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 157-06-2
Summenformel C6H14N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 174.204
MDL-Nummer MFCD00063116
InChI-Schlüssel ODKSFYDXXFIFQN-SCSAIBSYSA-N
Synonym d-arginine, h-d-arg-oh, r-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, d-arginin, d-arg, d---arginine, arginine, d, d-2-amino-5-guanidinovaleric acid, d--arginine, unii-r54z304z7cMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 71070
ChEBI CHEBI:15816
IUPAC-Name (2R)-2-amino-5-(diaminomethylidenamino)pentansäure
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Arginine
Schmelzpunkt ∼235°C
Beilstein 1725412
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 148g/L.
Menge 5 g
Formelmasse 174.2
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10249158 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/01/2024 Catalog NumberA16137.03,A16137.06
Chargennummer10230926 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2023 Catalog NumberA16137.03,A16137.06
Chargennummer10221333 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16137.03,A16137.06
Chargennummer10202499 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16137.03,A16137.06
Chargennummer10230926 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16137.03,A16137.06
compliance-icons
Produktidentifikator
  • D-Arginine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: D-Arginine
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals D-Arginin, 98 % >