Learn More
Micronova™ CurtainCleaner™ Schutzhüllen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ideal für Medizintechnik- und pharmazeutische Anwendungen
Marke:  Micronova™ CCSC-612IR
428.67 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12775705
  • 610.00 € / 12 Paare
Verfügbar ab: 26-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Micronova CurtainCleaner™ bestrahlten Moppaufsätze sind kompatibel mit dem CurtainCleaner Adapter/Griff (CCH-48) und bieten eine einfache, effektive Methode zur Reinigung von Streifenvorhängen in Reinräumen, ohne dass eine Leiter oder ein Stuhl erforderlich sind. Die Aufsätze werden auf die beiden 12 Zoll (30,48 cm)-Stangen gesteckt und an der Oberseite des Vorhangs festgeklemmt. Nun einfach nach unten gleiten lassen, um das Reinigungsmittel auf beiden Seiten des Vorhangs gleichzeitig aufzutragen oder “abzuziehen”. Die Aufsätze bestehen aus glattem, 100 % gestricktem Polyester und sind in zwei Stärkeoptionen erhältlich. Die gammabestrahlten Aufsätze sind ideal für aseptische Bereiche.
  • Die Moppaufsätze bestehen aus dickem Schaumstoff, bezogen mit 100 % Polyester
  • Reinigt beide Seiten des Streifenvorhangs gleichzeitig
  • Hervorragend geeignet für die Reinigung und Desinfektion
  • Die Aufsätze passen über zwei 12 Zoll (30,48 cm)-Stangenklammern
  • Gammabestrahlt für aseptische Bereiche
  • Waschbar und zur Wiederverwendung geeignet
  • Autoklavierbar
Bestellinformation
Griff separat erhältlich (Bestell-Nr. 10-041-766A).
Spezifikation
Spezifikation
36,2 x 6,4 cm (14,25 x 2,5 in.)
Weiß
Steril
Autoklavierbar
2,5 in.
Nein
Reinigung und Desinfektion von Streifenvorhängen in Reinräumen
Bestrahlter Moppbezug
14,25 in.
36,2 cm
6,4 cm
Chemikalien
Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen.
Glatt gestrickter Polyester, Urethanschaum
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer044337-000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum26/06/2024 Catalog NumberCCSC-612IR
Chargennummer040123-000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum28/09/2023 Catalog NumberCCSC-612IR
Chargennummer031841-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum20/04/2022 Catalog NumberCCSC-612IR
Chargennummer027418-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/08/2021 Catalog NumberCCSC-612IR
Chargennummer022191-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum24/06/2021 Catalog NumberCCSC-612IR
Name des Produkts
Micronova™ CurtainCleaner™ Schutzhüllen > CurtainCleaner Moppaufsatz, NovaPoly, bestrahlt, Polyester über dickem Schaum