Learn More
Micronova™ CurtainCleaner™ Schutzhüllen
Ideal für Medizintechnik- und pharmazeutische Anwendungen
575.00 € - 610.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Bestrahlter Moppbezug |
---|---|
Farbe | Weiß |
Sterilität | Steril |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Beständig gegen | Chemikalien |
Produktcode | Marke | Material | Abmessungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Abmessungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11922465
![]() ![]() |
Micronova™
CCSC-6IR |
Glatt gestrickter Polyester, Urethanschaum | 30,5 x 5,1 cm (12 x 2 in.) |
575.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12775705
![]() ![]() |
Micronova™
CCSC-612IR |
Glatt gestrickter Polyester, Urethanschaum | 36,2 x 6,4 cm (14,25 x 2,5 in.) |
610.00 €
12 Paare |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Das einfache Design reinigt Reinraumvorhänge und Softwall-Einfassungen effektiv
- Der Reinigungskopf umspannt den Vorhang oben und gleitet nach unten, um auf beiden Seiten des Vorhangs Reiniger aufzutragen oder zu entfernen
- Kann mit Alkohol und starken Desinfektionsmitteln verwendet werden
- Reinigt Vinylvorhänge für trockene, rückstandsfreie Oberflächen
- Auswahl an Schutzbezügen für die Reinigung in Reinraumumgebungen, kritischen und sterilen Umgebungen
- Autoklavierbar
Bestellinformation
Griff separat erhältlich (Bestell-Nr. 10-041-766A).
Spezifikation
Bestrahlter Moppbezug | |
Steril | |
Chemikalien | |
Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen. | |
Glatt gestrickter Polyester, Urethanschaum |
Weiß | |
Autoklavierbar | |
Nein | |
Reinigung und Desinfektion von Streifenvorhängen in Reinräumen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ CurtainCleaner™ Schutzhüllen