Learn More
Thermo Scientific™ Orion Lab Star PH111 Tisch-pH-Meter
Das Orion Lab Star PH111 Tisch-pH-Meter misst pH oder ORP mit mV und Temperatur, verfügt über ein großes hintergrundbeleuchtetes Display für eine einfache Ablesbarkeit und bietet eine kleine Stellfläche, um Platz zu sparen. Das Orion Lab Star pH-Meter ist ideal für vereinfachte, budgetfreundliche Labortests und Datenaufzeichnungen.
Marke: Thermo Scientific™ LSTAR1115
743.89 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Discover the award-winning Orion Lab Star PH111 pH/mV bench meter. Measure pH or ORP simultaneously with mV and temperature. Featuring a large, backlit display for easy viewability and small footprint to save bench space, this pH meter is ideal for simplified, budget-friendly lab testing. Use the onscreen stabilizing and ready indicators to help identify when pH meter and ORP meter readings are complete. View active pH, ORP and temperature calibration logs with date and time stamp, record key measurements using the 500-point data log with date and time stamp, and output all logs to a printer or computer.
Merkmale des Orion Lab Star PH111 pH-Wert-Messgeräts
- Erschwingliches pH-Wert-Messgerät für vereinfachte pH-Wert- und ORP-Tests
- Die Anzeige zeigt pH-Wert, Potential in mV und Temperatur gleichzeitig anund ermöglicht eine genaue Datenaufzeichnung
- Messen Sie -2.000 bis 18.000 pH, -2000,0 bis +2000,0 mV und -5,0 bis 105,0 °C oder 23,0 bis 221,0 °F, um umfassende Messfunktionen zu gewährleisten
- Durchführung von Kalibrierungen mit bis zu fünf Punkten (pH-Wert), einem Punkt (ORP) und Einpunkt-Temperaturjustierung durch, um die SOP-Konformität zu gewährleisten
- Das große 5-Zoll-Display mit Hintergrundbeleuchtung erleichtert die Anzeige und Aufzeichnung von Messungen
- Die kleine Stellfläche spart wertvollen Platz auf dem Labortisch
- Die Stabilisierungsanzeigen auf dem Bildschirm und die Bereitschaftsanzeigen helfen bei der Identifizierung, wenn die Messwerte vollständig sind
- Das Symbol für den Zustand der pH-Elektrode sorgt für zuverlässige Elektrodenleistung
- Datum- und Zeitdaten-gestempelte Daten und Kalibrierprotokolle unterstützen die GLP-Konformität
- Zeigen Sie aktive pH-, ORP- und Temperaturkalibrierprotokolle mit Datum- und Zeitstempel an, um genaue, reproduzierbare Messungen zu gewährleisten
- Verwenden Sie das 500-Punkte-Datenprotokoll mit Datum- und Zeitstempel, um wichtige Messungen aufzuzeichnen
- Geben Sie Daten und Kalibrierprotokolle zur langfristigen Datenspeicherung an einen Drucker oder Computer aus
Messgeräte und Messgeräte-Kits
- LStar1110 ist die Option für pH-Messgerät und -Ständer, mit der Sie Ihre pH-Elektrode separat erwerben können
- LStar1115 ist die Standardoption für pH-Messgeräte für gängige pH-Proben wie Trinkwasser, Leitungswasser, Puffer (nicht TRIS) und allgemeine Verwendung für Bildungseinrichtungen
- LStar116 ist das einfach zu reinigende Bio-pH-Wert-Messgerät für pH-Wert-Proben mit TRIS-Puffern, Proteinen, Sulfiden, Halogeniden oder anderen Komponenten, die Silberchlorid beeinträchtigen können. Die im Lieferumfang enthaltene nachfüllbare pH-Elektrode ist leicht zu reinigen und wiederherzustellen
- LStar117 ist das wartungsarme Bio-pH-Messgerät für pH-Proben mit TRIS-Puffern, Proteinen, Sulfiden, Halogeniden oder anderen Komponenten, die Silberchlorid beeinträchtigen können. Die im Lieferumfang enthaltene, mit Gel gefüllte pH-Elektrode ist wartungsarm und anwenderfreundlich
- LStar1118 ist die Option für pH-Wert-Messgeräte für schwierige Proben, die dick, zähflüssig oder halbfest sind, einschließlich Lebensmittel, Getränke, Abwässer, Emulsionen, Böden, Schlämme, Schwebstoffe oder Schlick
Spezifikation
Orion Lab Star PH111 pH-Wert/mV-Tischmessgerät Standard-Kit | |
± 0,3 °C/± 0,5 °F | |
±0,005, ± 1 LSD | |
Computer oder Drucker (STARA-106) | |
pH-Wert mit mV und Temperatur, relative mV (RmV) mit mV und Temperatur, ORP with mV and Temperature | |
-2,000 bis 18,000 | |
1 bis 5 Punkte | |
±2000,0 mV mit ±250 mV-Offset | |
1 (ORP) | |
23,0 bis 221,0 °F | |
Manuell oder automatisch mit ATC-Temperatursonde | |
LCD, 5 Zoll, mit Hintergrundbeleuchtung | |
Nicht flüchtig | |
Automatisch mit Auto-Read- und Zeitmodus, manuell mit kontinuierlichem Messmodus | |
BNC für pH-Wert oder ORP, 8-poliges MiniDIN für ATC | |
IP 54 | |
198,3 x 155,2 x 61,7 mm (7,81 x 6,11 x 2,43 Zoll) | |
1,54 lb. |
9157BNMD nachfüllbare pH-Wert-/ATC-Elektrode mit Epoxidharzkörper 916099 pH-Wert 4/7/10 Puffer-, Aufbewahrungs- und Reinigungslösung, 60 ml, Kitmessgerät mit Elektrodenständer, PC-Kabel, Universal-Netzadapter | |
±0,2 oder ±0,05 %, der jeweils größere Wert | |
Übertragung einzelner oder aller Datenpunkte an einen Drucker oder Computer | |
Standard-pH-Wert-Messgeräte-Kit-Option, für allgemeine pH-Wert-Proben wie Trinkwasser, Leitungswasser, Puffer (nicht TRIS) und allgemeine Verwendung für Bildungseinrichtungen | |
pH-Wert, Redoxpotential und Temperatur | |
0,001, 0,01, 0,1 | |
± 2000,0 | |
0,1 mV | |
-5,0°bis +105,0 °C | |
0,1 °C, 0,1 °F | |
1-Punkt-Kalibrierung des Temperaturversatzes | |
Ja | |
500 mit Datum und Uhrzeit | |
Alarm für fällige Kalibrierung | |
CE, TÜV 3-1, FCC-Klasse A | |
Universal-Netzadapter 100 bis 240 V, 50/60 Hz, mit Messgeräte-Dreharretierung und austauschbaren Wandsteckern für Steckdosen in den USA/Japan, Europa, Großbritannien/Singapur, Australien/Neuseeland und China | |
700 Gramm | |
3 Jahre Garantie auf das Messgerät |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sicherheit und Handhabung
- Orion Lab Star PH111 pH/mV bench meter standard kit
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Sicherheitshinweis
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium lauryl sulphate, silver nitrate,triton x-100
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28
Tage
0Stunden
14Minuten
53Sekunden
47 -
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Neues Angebot Jetzt Sparen -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
32Stunden
9Minuten
6Sekunden
12