Learn More
Sartorius™ Cubis™ II Semi-micro MCE 225S Balance
GREENER_CHOICE
The Cubis™ II range of semi-micro balances with a maximum load between 120 g and 220 g and a readability between 0.005 mg and 0.01 mg provide the ideal choice for a broad range of applications.
Marke:  Sartorius™ MCE225S-3S00-D
20495.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18078234
  • 21010.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
220 g
0.01 mg
1.5 s
240 mm
No
TFT
Standard Configuration
Semimikrowaage
301 mm
Name des Produkts
Sartorius™ Cubis™ II Semi-micro MCE 225S Balance > Sartorius™ Cubis™ II Semi-micro Balance, Model; Standard Configuration