Learn More
Sartorius™ Cubis™ II Semi-micro MCE 225S Balance
GREENER_CHOICE
The Cubis™ II range of semi-micro balances with a maximum load between 120 g and 220 g and a readability between 0.005 mg and 0.01 mg provide the ideal choice for a broad range of applications.
21010.00 € - 21930.00 €
Spezifikation
Fassungsvermögen 220 g
Displaytyp TFT
Lesbarkeit 0.01 mg
Stabilisierungszeit 1.5 s
Typ Semimikrowaage
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
18078234
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Sartorius™
MCE225S-3S00-D
Standard Configuration
21010.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18047794
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Sartorius™
MCE225S-3S00-D HWL
HWL Configuration
21930.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
220 g
0.01 mg
Semimikrowaage
301 mm
TFT
1.5 s
240 mm
No
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius™ Cubis™ II Semi-micro MCE 225S Balance