Learn More
Brady™ Mini-Piktogramme aus Vinyl, Etiketten mit Gefahrenkennzeichnung
Marke: Brady™ 814017
Spezifikation
ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG | |
Vinyl | |
Dauerhaftes Acryl | |
10 mm | |
-18 °C bis 60 °C | |
Gase unter Druck | |
Rot |
MINI PIC1804-10X10-GHS04/96 | |
96/Packung | |
Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise | |
105 mm | |
Diamantförmig | |
Sicherheitsschild für Evakuierungskonsole |