Learn More
Brady™ Mini-Piktogramme aus Vinyl, Etiketten mit Gefahrenkennzeichnung
Marke: Brady™ 814021
12.37 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Spezifikation
ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG | |
Vinyl | |
Dauerhaftes Acryl | |
10 mm | |
-18 °C bis 60 °C | |
Korrosives Material | |
Rot |
MINI PIC1808-10X10-GHS05/96 | |
96/Packung | |
Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise | |
100 mm | |
Diamantförmig | |
Erste-Hilfe-Zeichen |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30