Learn More
Sartorius Cubis™ II Mikrowaage, MCE-Anwenderoberfläche
Die Cubis™ II Mikrowaage bietet vollständig konfigurierbare Hardware, Software und Konnektivität
Marke: Sartorius MCE3.6PM-CEU
26210.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Monolithisches Wägesystem
- Integrierte Klimasensoren
- Einzelprobenhalter
- Fehlerfreien Betrieb
- Individuelle QApp-Workflows
- Automatische Nivellierung über Motor
- Vollständige End-to-End-Datenintegrität
- Erfülllt die hohen Anforderungen der FDA 21 CFR Part 11
- Integriertes Protokoll
- Modernste Benutzerverwaltung
- Hervorragender Kundendienst
- Integriertes Status-Center
- Integrierte Servicefunktionen
- Vorbeugende Wartung nach akkreditierten Standards
- TFT-Touchscreen-Bedienung mit gut ablesbarem Display und einfach zu bedienender Benutzeroberfläche
- Software: Werkseitig installierte Grundausstattung für wichtige Wägeanwendungen
- Bedienung über Touchtaste, berührungslos über IR-Sensor
(Windschutz M) oder Gestensensor (optional), Lernfähigkeit
Spezifikation
21 CFR TEIL 11 17025 USP 41 | |
TFT-Farb-Touchscreen | |
Waage und motorisierter Windschutz | |
Windschutz M: Motorisiert | |
Microwaage | |
67 mm | |
50/60 Hz |
1,1 g, 2,1 g, 3,1 g | |
0,001 mg, 0,002 mg, 0,005 mg | |
Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung | |
5 s | |
80 mm | |
100/240 V (± 10 %) |