Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kristallviolett, rein, Indikator
Kristallviolett, C25H30CLN3, CAS-Nummer 548-62-9, 90-94-8, Grundviolett 3, C.I.42555, Gentian Violet, 100 g, 13, 756, CHEBI:41688, 407.99, Pure, Gefahr, GHS H-Satz:Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.Gesundheitsschädlich beim VerschluckenVerursacht schwere Augenschäden.Kann zu Krebs führen.
Marke: Thermo Scientific Chemicals 212120250
32.60 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
Spezifikation
Crystal Violet | |
Indicator, Pure | |
C25H30ClN3 | |
13, 756 | |
Basic Violet 3, C.I. 42555, Gentian Violet | |
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M | |
[4-[bis[4-(Dimethylamino)Phenyl]methyliden]Cyclohexa-2,5-dien-1-Yliden]-Dimethylazan;Chlorid | |
11057 | |
407.99 | |
Glasflasche |
215.0°C | |
548-62-9, 90-94-8 | |
MFCD00011750 | |
15, 4430 | |
Solubility in water: 16g/L (25°C). Other solubilities: soluble in chloroform, 1 g/10 mL alcohol, 1 g/15 mL glycerin, practically insoluble in ether | |
CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-] | |
407.986 | |
CHEBI:41688 | |
Rein | |
25 g |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sicherheit und Handhabung
- Crystal Violet
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 1B
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: C.I. Basic violet 1,Michler's ketone
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0463287 | Analysenzertifikat | 12/06/2024 | 212121000,212120250,212125000 |
A0459162 | Analysenzertifikat | 15/01/2024 | 212121000,212120250,212125000 |
A0456154 | Analysenzertifikat | 13/09/2023 | 212121000,212120250,212125000 |
A0453203 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 212121000,212120250,212125000 |
A0450902 | Analysenzertifikat | 02/05/2023 | 212121000,212120250,212125000 |