Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kristallviolett, rein, Indikator
Artikelnummer. 10637884 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10637884
Marke: Thermo Scientific Chemicals 212121000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Kristallviolett, C25H30CLN3, CAS-Nummer 548-62-9, 90-94-8, Grundviolett 3, C.I.42555, Gentian Violet, 100 g, 13, 756, CHEBI:41688, 407.99, Pure, Gefahr, GHS H-Satz:Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.Gesundheitsschädlich beim VerschluckenVerursacht schwere Augenschäden.Kann zu Krebs führen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Crystal Violet
Schmelzpunkt 215.0°C
Namenshinweis Indicator, Pure
CAS 548-62-9, 90-94-8
Summenformel C25H30ClN3
MDL-Nummer MFCD00011750
Beilstein 13, 756
Merck Index 15, 4430
Synonym Basic Violet 3, C.I. 42555, Gentian Violet
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 16g/L (25°C). Other solubilities: soluble in chloroform, 1 g/10 mL alcohol, 1 g/15 mL glycerin, practically insoluble in ether
InChI-Schlüssel ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-]
IUPAC-Name [4-[bis[4-(Dimethylamino)Phenyl]methyliden]Cyclohexa-2,5-dien-1-Yliden]-Dimethylazan;Chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 407.986
PubChem CID 11057
ChEBI CHEBI:41688
Formelmasse 407.99
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: C.I. Basic violet 1,Michler's ketone