Learn More
Elma Basket System
Modular basket system for Elmasonic P, Elmasonic Select, EASY
Marke:  Elma 1117923
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17898825
  • 46.15 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Stainless steel with plastic handles
  • Ergonomic handles
  • Autoclavable
  • Bayonet holes in the bottom for mounting holders (e.g. Elma Pin, silicone holder bottom comb)
  • Square openings in the side walls for mounting silicone holders
Spezifikation
Spezifikation
Modular Basket System
2.2 lb.
70 x 155 x 35 mm
1.0 kg
Fisherbrand Select. Fisherbrand EASY. Elmasonic EASY. Elmasonic P
Basket System Modular Type 10
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Elma Basket System > Model: Basket System Modular type 300