Learn More
Memmert™ Edelstahl-Flachdeckel
Edelstahl-Flachdeckel mit Öffnungen und konzentrischen Ringsätzen.
Marke: Memmert™ WTB24B48805
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zubehör für Wasserbäder
- Edelstahl
Spezifikation
WTB24 Wasserbäder | |
6 Öffnungen (Ø 107 mm) und konzentrische Ringsätze | |
Flach |
Abdeckung | |
Rostfreier Stahl |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Edelstahl-Flachdeckel > Kann verwendet werden mit:WTB24 Wasserbäder
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur