Learn More
Scilabub™ Froster™ Kryogen Wasserdichter Ellbogenhandschuh
Click to view available options
Größe:
Mittel
Beschreibung
- Zur Verwendung mit mit Flüssigstickstoff gelagerten Materialien und in anderen sehr kalten Umgebungen, wie z. B. Tiefkühlschränken, Kühlräumen, Trockeneis und Mikrotom-Arbeitsplätzen
- Die hervorragende Isolierung benötigt weniger Dicke und bietet mehr Fingerfertigkeit
- Bei der tatsächlichen Temperatur von Flüssigstickstoff ist das Material etwas steif, bleibt jedoch flexibel genug für die Verwendung (N.B. Handschuhe sollten nicht tatsächlich in Flüssigstickstoff getaucht werden)
- Kunstfaser-Außenmaterial für Flexibilität mit Membran neuester Technologie für zusätzlichen Schutz
- Die Außenschicht aus royalblauem gewebten Polyamid hat eine wasserdichte Beschichtung, die Kondenswasser auf kalten Oberflächen widerstehen kann, aber dennoch für Wasserdampf durchlässig ist
- Vier Handgrößen und drei Längen im gesamten Produktportfolio, die sich alle über das Handgelenk erstrecken
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE 0120, EN 5 11: 2006 |
Farbe | Blau |
Material | Gewebe |
Gepudert | Puderfrei |
Produkttyp | Halbarm-Handschuhe für Kryogen-Froster |
Größe | Mittel |
Sterilität | Unsteril |
Beständig gegen | Wasser |
Länge (metrisch) | 500 mm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Scilabub™ Froster™ Kryogen Wasserdichter Ellbogenhandschuh >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur