Learn More
Thermo Scientific™ Cryofuge 8 and 16 Large Capacity Blood Banking Centrifuge with innovative GreenCool Technology
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific Cryofuge 8 and 16 Blood Banking Centrifuges combine large capacity and ease of use with innovative GreenCool Technology, helping ensure flexible, high-throughput while reducing environmental impact in blood processing. Offering up to 16 x 550 mL blood bags capacity per run.
Marke:  Thermo Scientific™ 75008600
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30286540
  • 59981.25 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
6 x 550 mL and 8 x 550 mL Blood Bags
Cryofuge 8 Large
Cryofuge
7,295 x g
5,000 rpm
200/240 V
CFC free
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Cryofuge 8 and 16 Large Capacity Blood Banking Centrifuge with innovative GreenCool Technology > Blood Banking Centrifuge, Large Capacity, Cryofuge 8, innovative GreenCool Technology, 200-240V 50/60Hz