Learn More
Thermo Scientific Chemicals Laemmli SDS-Probenpuffer, reduziert, 4x
Für die Proteinprobenvorbereitung, die im Laemmli SDS-PAGE System verwendet werden soll
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J60015.AD
120.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15402869
  • 124.82 € / 50 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Laemmli SDS-Probenpuffer wird für die Proteinprobenvorbereitung verwendet, die im Laemmli SDS-PAGE-System eingesetzt wird. Es ist ein weit verbreitetes System für die Proteinelektrophorese. Darüber hinaus wird es bei der Polyacrylamid-Gel-Analyse von Proteinen eingesetzt. Darüber hinaus wird es zur Reduzierung von Disulfid-Bindungen verwendet, um Proteine zu denaturieren.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Laemmli SDS-Probenpuffer besteht aus mehreren Verbindungen, darunter 375 mM-Tris-HCl (pH 6,8), 9 % SDS, 50 % Glycerin, 9 % β-Mercaptoethanol, 0,03 % Bromophenolblau
• Die im Laemmli SDS-Probenpuffer enthaltene SDS-Verbindung bindet unkovalent an Proteine. SDS ist negativ geladen und kann die intrinsische Ladung des Proteins, das es bindet, maskieren
Verwendung
• Laemmli SDS-Probenpuffer wird zur Denaturierung von Proteinen und zur Vorbereitung von Proteinproben im SDS-PAGE-System verwendet.
• Dieser Probenpuffer wird als elektrophoretischer Farbstoff zur Denaturierung von Proteinen und zur Überwachung der Vorderseite des Laufgels verwendet.
• Er wird auch für Polyacrylamid-Proteingel-Analysen eingesetzt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Proteinproben-Ladepuffer
Laemmli SDS-PAGE
4X
Flüssig
50 mL
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Laemmli SDS-Probenpuffer, reduziert, 4x > 50 ml