Learn More
Thermo Scientific™ Cryofuge 8 and 16 Large Capacity Blood Banking Centrifuge with innovative GreenCool Technology
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific Cryofuge 8 and 16 Blood Banking Centrifuges combine large capacity and ease of use with innovative GreenCool Technology, helping ensure flexible, high-throughput while reducing environmental impact in blood processing. Offering up to 16 x 550 mL blood bags capacity per run.
59981.25 € - 74418.75 €
Produkte 5
Produktcode Marke dimCapacity dimMaxRCF Type Voltage Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke dimCapacity dimMaxRCF Type Voltage Preis Menge & Verfügbarkeit  
30286540
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
75008600
59981.25 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30286547
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
75008603
59981.25 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30286537
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
75008610
62081.25 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30286543
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
75008615
62081.25 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30286538
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
75008618
74418.75 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Mehr anzeigen
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Cryofuge 8 and 16 Large Capacity Blood Banking Centrifuge with innovative GreenCool Technology