Learn More
Bel-Art™ Wilmad Rotor und Verschlüsse für Bruker MAS Sonde
Das Anlösen gehört dank MAS-Rotoren aus Zirkondioxid höchster Reinheit der Vergangenheit an Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad MAS-Rotoren bieten die ultimative Lösung für die Analyse fester Proben. Erhältlich für die meisten gängigen NMR-Festkörperspektrometer.
Marke: Bel-Art™ 66000-0096
Beschreibung
- Verschlusskappen mit O-Ringen für eine verbesserte Abdichtung
- MAS Sonde und Kappen sind zu 100 % mit den meisten NMR-Festkörperspektrometer kompatibel
- Eine gründliche Überprüfung vor und nach der Präzisionsbearbeitung gewährleistet das Ausbleiben von Materialunregelmäßigkeiten
- Drehprüfung mit ausschließlich der höchsten angegebenen Drehgeschwindigkeit durchgeführt, um die Leistung zu gewährleisten, ohne den Rotor zu überdrehen
Spezifikation
Für Bruker 2,5 mm-MAS-Sonde | |
Ein 2.5 mm-Rotor, zwei Vespelkappen und -Botoms | |
Gehäuse WP-501-2180-SET1 | |
-150°bis +200 °C |
Probe | |
Verschiedene | |
Vmax = 35 kHz |