Learn More
Welch Ilmvac™ KF-Reduzierstück aus Edelstahl
Für den Einsatz mit Welch Ilmvac™ Drehschieberpumpen entwickelt.
Marke: Welch Ilmvac™ 701405
Beschreibung
- KF-Reduzierstück aus Edelstahl
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Zum Anschluss einer Kühlfalle an der Zuluft oder am Auslass von Welch Vakuumpumpen
Spezifikation
Edelstahl | |
Je 1 | |
DN 40/25 | |
KF Reduzierstück |