Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740
Eppendorf-Ultratiefkühlgeräte sind für ihre Energieeffizienz, Beständigkeit und zuverlässige, langfristige Probenkonservierung bekannt. Der CryoCube bietet die Basis-Produkteigenschaften der Innova- und hocheffizienten Ultratiefkühlgeräte. Eine Polyurethanschaumisolierung (plus Vakuumisolierungsplatten beim CryoCube F740) ermöglicht eine hocheffiziente, stabile Kühlung bei bis zu -86°C.
Marke: Eppendorf™ F740320031
16480.67 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25041" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
- Konventionell geschäumt, effiziente Isolierung durch mit Vakuumdämmplatten verstärktes Gerätegehäuse und einer verstärkten Tür mit Polyurethan-Isolierung
- Außentür mit Griff links oder rechts für optimale Raumausnutzung im Labor
- Leicht ablesbares, bündig montiertes Bedienfeld auf Augenhöhe und Alarmfunktion
- Die isolierten und versiegelten Innentüren minimieren Kälteverluste beim Zugriff auf die Proben
- Ausgestattet mit drei oder fünf Fächern, die mit Gestellen von Eppendorf oder anderen bekannten Marken ausgestattet werden können
- Jedes Regal verfügt über Lüftungsschlitze für eine schnelle Temperaturanpassung
- Ultra-Tiefkühlgeräte eignen sich für die Lagerung und Konservierung aller Arten biologischer Materialien/Proben
Spezifikation
Luftgekühlt | |
Linker Griff | |
Vakuum, Polyurethanschaum | |
5 Einlegeböden mit linkem Griff | |
5 Jahre | |
230 V, 50 Hz |
740 l | |
3 | |
5 | |
CE | |
Gehäuse F740hi |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Eppendorf CryoCube F740 Series ULT Freezers