Learn More
Thermo Scientific™ CryoBox™ Tiefkühlgestelle
Praktische Aufbewahrung von Standardkryoboxen mit diesen Tiefkühlgestellen aus beständigem Edelstahl oder Aluminium, die in die meisten gängigen Tiefkühlschränke und -truhen passen.
267.00 € - 1525.00 €
Produktcode | Marke | Bauweise/Design | Aufnahmevermögen | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Bauweise/Design | Aufnahmevermögen | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10326442
|
Thermo Scientific™
367000 |
Vertikal | 12 CryoBoxes/Gestell | 14,3 x 67 x 14 cm (5,625 x 26,5 x 5,531 in.) |
453.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10419272
![]() |
Thermo Scientific™
5036-0004 |
Vertikal | 4 CryoBoxes/Gestell | 5,625 x 5,5 x 8,75 Zoll (14,3. x 14 x 22,5 cm) |
280.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11877113
![]() |
Thermo Scientific™
5036-0009 |
Vertikal | 9 CryoBoxes/Gestell | 14,3 x 14 x 50,2 cm (5,625 x 5,5 x 19,75 in.) |
1525.00 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 25-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10547571
![]() |
Thermo Scientific™
5038-4322 |
Horizontal | 12 CryoBoxes/Gestell | 22.5 x 44.4 x 14.3 cm |
461.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10653791
![]() |
Thermo Scientific™
5038-4422 |
Horizontal | 16 CryoBoxes/Gestell | 22,5 x 59,0 x 14,3 cm (5,625 x 8,875 x 23,25 in.) |
521.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10674321
![]() |
Thermo Scientific™
DS5035-0004 |
Vertikal | 4 CryoBoxes/Gestell | 8,4 x 8,3 x 22,5 cm (3,375 x 3,25 x 8,75 in.) |
267.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10419082
|
Thermo Scientific™
DS5035-0009 |
Vertikal | 9 CryoBoxes/Gestell | 8,4 x 8,3 x 50,2 cm (3,375 x 3,25 x 19,75 in.) |
333.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10504831
![]() |
Thermo Scientific™
DS5037-0004 |
Vertikal | 4 CryoBoxes/Gestell | 14,3 x 14 x 40,6 cm (5,625 x 5,5 x 16 in.) |
382.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10718861
![]() |
Thermo Scientific™
DS5037-0007 |
Vertikal | 7 CryoBoxes/Gestell | 14,3 x 14 x 70,5 cm (5,625 x 5,5 x 27,75 in.) |
483.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Stapeln und organisieren Sie Standard-Aufbewahrungsboxen für Kryofläschchen mit diesen Gestellen für Tiefkühlgeräte. Thermo Scientific™ CryoBox™ Tiefkühlgestelle sind als beständige Thermo Scientific Nalgene™ Edelstahl- und als Thermo Scientific Nunc™ Aluminiumgestelle erhältlich und passen in die meisten gängigen Tiefkühlschränke und -truhen.
- Bequeme Lagerung von standardmäßigen 5-1/4 x 5-1/4 Kryofläschchenbehältern mit diesen Tiefkühlgestellen
- Passend für Thermo Scientific Nalgene™ und Nunc™ CryoBoxes™
- Langlebige Edelstahl- und Aluminiumgestelle passend für die meisten Gefrierschränke und Gefriertruhen optional erhältlich
Spezifikation
Silber | |
Edelstahl |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.