Learn More
Corning™ X100 ALUMINUM SEAL SEALING FILM FILM
Bietet eine hervorragende Abdichtung bei Multiwellplatten mit unterschiedlichen Temperaturen und Reagenzien. Corning™ Aluminiumversiegelungsfolie für allgemeine und thermische Versiegelung wurde für Anwendungen von PCR und Echtzeit-PCR bis hin zu ELISA und Zellkultur entwickelt.
Marke: Corning™ PCR-AS-600
79.51 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Dichtet während der Temperaturwechselbelastung beim Einsatz in Verbindung mit Kompressionsmatten ab
- Ideal für lichtempfindliche Proben
- Gleichmäßig aufgetragene Klebstoffmenge bietet optimale Well-Abdichtung
Spezifikation
Aluminium-Dichtungsfolie | |
Unsteril | |
35 μm |
Aluminum | |
146 x 79,2 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ X100 ALUMINUM SEAL SEALING FILM FILM > Aluminiumversiegelungsfolie; 100 Stück/Packung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur