Learn More
JG Finneran Associates™ Bördelkappen
Diese Verschlüsse eignen sich für 11-mm-Standard-Chromatographiefläschchen. JG Finneran™ Bördelverschlüsse zeichnen sich durch eine offene Oberseite aus, die ein Befüllen und Entnehmen von Proben mit einer Spritze ermöglicht.
144.00 € - 585.00 €
Produktcode | Marke | Farbe | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10055600
|
JG Finneran Associates™
5110-11 |
Silberfarben | PTFE, Aluminum |
151.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10701242
|
JG Finneran Associates™
5110-20 |
Silber | PTFE, Aluminium |
297.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10401021
|
JG Finneran Associates™
5140-11 |
Rot, Silberfarben | PTFE, Gummi, Aluminium |
144.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12432940
|
JG Finneran Associates™
5140-11B |
Rot, Blau | PTFE, Naturkautschuk, Aluminum |
178.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 16-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12442940
|
JG Finneran Associates™
5140-11G |
Rot, Grün | PTFE, Naturkautschuk, Aluminum |
184.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12452940
|
JG Finneran Associates™
5140-11R |
Rot | PTFE, Naturkautschuk, Aluminum |
184.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12492940
|
JG Finneran Associates™
5150-11 |
Silver | PTFE, Silikon, Aluminum |
306.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12462940
|
JG Finneran Associates™
5140-11Y |
Rot, Gelb | PTFE, Naturkautschuk, Aluminum |
184.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10117220
|
JG Finneran Associates™
5150-20 |
Silber | PTFE, Silikon, Aluminium |
585.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10380951
|
JG Finneran Associates™
5540-11 |
Rot, Durchsichtig | PTFE, Gummi, Poly |
207.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10432741
|
JG Finneran Associates™
5550-11 |
Durchsichtig | PTFE, Silikon, Poly |
265.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Aus Aluminium der höchsten Qualität
- Mit PTFE-Versiegelung
- Versiegelungen sind für eine einfache Probenidentifizierung in einer Vielzahl an Farben lieferbar
Spezifikation
1000/Packung | |
Bördelverschluss |