Learn More
JG Finneran Associates™ Bördelkappen
Verwenden Sie diese Kappen mit 11 mm-Standardfläschchen für die Chromatographie. JG Finneran™ Bördelkappen sind oben offen zum Befüllen und Entnehmen von Proben mit Spritze.
Marke:  JG Finneran Associates™ 5150-11
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12492940
  • 314.00 € / 1000 Stück
Verfügbar ab: 07-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus qualitativ hochwertigstem Aluminium
  • Mit PTFE-Verschluss
  • Verschlüsse sind zur einfachen Probenidentifizierung in einer Vielzahl von Farben erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Silikon
PTFE, Silikon, Aluminum
1000 Packung
11 mm
Silver
PTFE/Silikon
Crimp Cap