Learn More
JG Finneran Associates™ Bördelkappen
Diese Verschlüsse eignen sich für 11-mm-Standard-Chromatographiefläschchen. JG Finneran™ Bördelverschlüsse zeichnen sich durch eine offene Oberseite aus, die ein Befüllen und Entnehmen von Proben mit einer Spritze ermöglicht.
Marke: JG Finneran Associates™ 5540-11
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Aus Aluminium der höchsten Qualität
- Mit PTFE-Versiegelung
- Versiegelungen sind für eine einfache Probenidentifizierung in einer Vielzahl an Farben lieferbar
Spezifikation
Gummi | |
PTFE, Gummi, Poly | |
1000/Packung | |
11 mm |
Rot, Durchsichtig | |
PTFE/rotes Gummi | |
Bördelverschluss |