Learn More
JG Finneran Associates™ Bördelkappen
Verwenden Sie diese Kappen mit 11 mm-Standardfläschchen für die Chromatographie. JG Finneran™ Bördelkappen sind oben offen zum Befüllen und Entnehmen von Proben mit Spritze.
Marke: JG Finneran Associates™ 5140-11G
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus qualitativ hochwertigstem Aluminium
- Mit PTFE-Verschluss
- Verschlüsse sind zur einfachen Probenidentifizierung in einer Vielzahl von Farben erhältlich.
Spezifikation
Naturkautschuk | |
PTFE, Naturkautschuk, Aluminum | |
1000 Packung | |
11 mm |
Rot, Grün | |
Transparentes PTFE/Rotes Gummi | |
Bördelkappe |