Learn More
JG Finneran Associates™ Bördelkappen
Verwenden Sie diese Kappen mit 11 mm-Standardfläschchen für die Chromatographie. JG Finneran™ Bördelkappen sind oben offen zum Befüllen und Entnehmen von Proben mit Spritze.
Marke: JG Finneran Associates™ 5140-11
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus qualitativ hochwertigstem Aluminium
- Mit PTFE-Verschluss
- Verschlüsse sind zur einfachen Probenidentifizierung in einer Vielzahl von Farben erhältlich.
Spezifikation
Naturkautschuk | |
PTFE, Gummi, Aluminium | |
1000/Packung | |
11 mm |
Rot, Silberfarben | |
Transparentes PTFE/Rotes Gummi | |
Bördelverschluss |