Learn More
Epredia™ Deckgläser, Kreise
Thermo Scientific™ Deckgläser eignen sich ideal als Deckmaterial für Proben in mikroskopischen Untersuchungen in Medizin, Biologie und Forschung. Hergestellt aus D 263™ M Borosilikatglas von Schott AG. Erhältlich in verschiedenen Größen und Dicken.
Marke:  Epredia™ CB00100RA020MNZ0
122.60 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12893804
  • 155.00 € / 1000 Stück
Verfügbar ab: 25-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hochtransparent und achromatisch – praktisch frei von Farbverfälschungen
    Gute Planarität
  • Brechungsindex für Mikroskope angepasst
  • Hohe optische Homogenität - praktisch frei von Einschlüssen, Streifen, Blasen usw.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Scheibe
10 mm
Nr. 0 (0,085 bis 0,13 mm)
Borosilikatglas
10 mm
10 mm
Name des Produkts
Epredia™ Deckgläser, Kreise >