Learn More
Epredia™ Deckgläser, Kreise
Thermo Scientific™ Deckgläser eignen sich ideal als Deckmaterial für Proben in mikroskopischen Untersuchungen in Medizin, Biologie und Forschung. Hergestellt aus D 263™ M Borosilikatglas von Schott AG. Erhältlich in verschiedenen Größen und Dicken.
Marke: Epredia™ CB00300RAC40MNZ0
197.75 EUR gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hochtransparent und achromatisch – praktisch frei von Farbverfälschungen
Gute Planarität - Brechungsindex für Mikroskope angepasst
- Hohe optische Homogenität - praktisch frei von Einschlüssen, Streifen, Blasen usw.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
Spezifikation
Scheibe | |
30 mm | |
Nr. 1,5 (0,16 bis 0,19 mm) |
Borosilikatglas | |
30 mm | |
30 mm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen