Learn More
Epredia™ Deckgläser, Kreise
Thermo Scientific™ Deckgläser eignen sich ideal als Deckmaterial für Proben in mikroskopischen Untersuchungen in Medizin, Biologie und Forschung. Hergestellt aus D 263™ M Borosilikatglas von Schott AG. Erhältlich in verschiedenen Größen und Dicken.
155.00 € - 267.43 €
Spezifikation
Form Scheibe
Material Borosilikatglas
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Dicke (metrisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Dicke (metrisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10343435
Unterlagen ansehen
Epredia™
CB00300RAC40MNZ0
Nr. 1,5 (0,16 bis 0,19 mm) 30 mm
267.43 €
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12893804
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia™
CB00100RA020MNZ0
Nr. 0 (0,085 bis 0,13 mm) 10 mm
155.00 €
1000 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochtransparent und achromatisch – praktisch frei von Farbverfälschungen
    Gute Planarität
  • Brechungsindex für Mikroskope angepasst
  • Hohe optische Homogenität - praktisch frei von Einschlüssen, Streifen, Blasen usw.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Scheibe
Borosilikatglas
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ Deckgläser, Kreise