Learn More
Corning™ Costar™ Transwell™ durchsichtige Polyester-Membraneinsätze
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Die mikroskopisch transparente Polyestermembran mit TC-Behandlung gewährleistet optimale Zellanhaftung und optimales Wachstum. Corning™ Transwell™ Multiwell-Platten mit Polyestermembraneinsätzen sorgen für bessere Sichtbarkeit in der Phasenkontrastmikroskopie und ermöglichen die Beurteilung der Zellviabilität und Monoschichtenbildung.
Marke:  Corning™ 3452
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10699141
  • 235.00 € / 24 Stück
Verfügbar ab: 14-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ideal für Übertragungsstudien, Chemotaxis, Co-Kulturen und Studien zur mikrobiellen Pathogenese
  • Die dünne Membran und die gerade Porenstruktur sorgen für gleichmäßigen Zelltransport und gleichmäßige Zellmigration.
  • Der selbstzentrierende Einsatz verhindert Kapillareffekte der Medien zwischen dem Einsatz und dem umgebenden Well.
  • Platte: Nichtrecyceltes Polystyrol
  • Membran: PET
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6 Einsätze in einer 6-Well-Platte
PET
2 x 106 Poren/cm2
-Well Platte
6 Einsätze in einer 6-Well-Platte, 4 Platten pro Karton verpackt
TC-behandelt
TC-behandelt
6
4,67 cm2
2,6 mL
3 μm
24 mm
24 Einsätze, 4 Platten/Karton
Klar
Steril
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer27223037 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum01/03/2025 Catalog Number3452
Chargennummer26823035 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number3452
Chargennummer26823034 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum15/05/2024 Catalog Number3452
Chargennummer17323022 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum12/01/2024 Catalog Number3452
Chargennummer17223029 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum11/08/2023 Catalog Number3452
Name des Produkts
Corning™ Costar™ Transwell™ durchsichtige Polyester-Membraneinsätze > 24 mm; 3 μm