Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 384-Well, Non-Treated, Flat-Bottom Microplate
Descrizione
Thermo Scientific™ Nunc 384-Well-Platten aus transparentem Polystyrol mit zellkulturbehandelten oder unbehandelten Oberflächen sind für die Verwendung mit Roboter-Lesegeräten und Liquid Handling-Systemen optimiert. Sie ermöglichen eine Reduzierung des Proben- und Reagenzvolumens. So können mehr Proben getestet und Kosteneinsparungen erzielt werden. Die hohe Qualität der Platten sorgt für konsistente und zuverlässige Ergebnisse.
- Transparentes Polystyrol besitzt ausgezeichnete optische Eigenschaften und ist ideal für optische Messungen.
- Unbehandeltes Polystyrol ist hydrophob und eignet sich für das Wachstum von Suspensionskulturen, die sich ohne Adhäsion vermehren und wachsen können.
- Unbehandelte Oberflächen eignen sich bestens, um in Ihrem Labor selbst Beschichtungen hinzuzufügen
- Zellkultur-behandelt: Die Zellkultur-behandelte Oberfläche Nunclon Delta ist hydrophil und fördert die Zellanhaftung sowie das Zellwachstum.
- Kundenspezifische Barcodierung möglich
- Flexibles Arbeitsvolumen: 10 bis 100 μl
Specifica
Specifica
Barcode | Kundenspezifische Barcodierung erhältlich |
Zertifizierung/Konformität | Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). |
Deckel | Mit Deckel |
Kulturfläche | 0,084 cm2/Well |
Beschreibung | Unbehandelt; mit Deckel; steril; 25/100 |
Array | 16 x 24 |
Verpackung | 25/Packung; 100/Karton |
Produktlinie | Nunc |
Farbe | Transparent |
Produkttyp | Mikrotiterplatte |
Vedi altri risultati |
Documenti
Product Information
Manuals
Scientific Resources
Posters
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1419926 | Verarbeitungszertifikat | 30/01/2025 | 265202 |
1375331 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 265202 |
1271494 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 265202 |
1361115 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 265202 |
1382136 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 265202 |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.