Learn More
Corning™ Costar™ Transwell™ durchsichtige Polyester-Membraneinsätze
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Die mikroskopisch transparente Polyestermembran mit TC-Behandlung gewährleistet optimale Zellanhaftung und optimales Wachstum. Corning™ Transwell™ Multiwell-Platten mit Polyestermembraneinsätzen sorgen für bessere Sichtbarkeit in der Phasenkontrastmikroskopie und ermöglichen die Beurteilung der Zellviabilität und Monoschichtenbildung.
Marke:  Corning™ 3462
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10357651
  • 405.00 € / 48 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ideal für Übertragungsstudien, Chemotaxis, Co-Kulturen und Studien zur mikrobiellen Pathogenese
  • Die dünne Membran und die gerade Porenstruktur sorgen für gleichmäßigen Zelltransport und gleichmäßige Zellmigration.
  • Der selbstzentrierende Einsatz verhindert Kapillareffekte der Medien zwischen dem Einsatz und dem umgebenden Well.
  • Platte: Nichtrecyceltes Polystyrol
  • Membran: PET
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
12 Einsätze in einer 12-Well-Platte
PET
2 x 106 Poren/cm2
12 mm
48 Einsätze, 4 Platten/Karton
Klar
Steril
1.12 cm2
1,5 ml
3 μm
12 Einsätze in einer 12-Well-Platte, 4 Platten pro Karton verpackt
TC-behandelt
TC-behandelt
12
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer35324006 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum31/03/2025 Catalog Number3462
Chargennummer26724043 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum20/03/2025 Catalog Number3462
Chargennummer29323047 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum17/10/2024 Catalog Number3462
Chargennummer26923036 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum24/06/2024 Catalog Number3462
Chargennummer23023029 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum15/05/2024 Catalog Number3462
Name des Produkts
Corning™ Costar™ Transwell™ durchsichtige Polyester-Membraneinsätze > 12 mm; 3 μm