Learn More
Corning™ Costar™ 96-Well-Halbflächenplatten
Farbe:Klar; Sterilität:Nicht steril; Deckel:Ohne Deckel
Marke: Corning™ 3690
525.02 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24073" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus Polystyrol medizinischer Qualität
- Well-Volumen: 320 μl bis 360 μl
- Arbeitsvolumen: 75 μl bis 200 μl
- Auswahl zwischen flachen runden Easy Wash™ oder V-förmigem Boden
- Behandelte Oberflächen sind nicht beschichtet, erfordern keine besondere Behandlung und sind bei Raumtemperatur stabil
- Sterile Mikrotiterplatten werden durch Gammastrahlung sterilisiert und als nicht pyrogen zertifiziert
- Ideal für serielle Verdünnungen, Hämagglutinations- oder Fällungstests und allgemeine Lagerungsanwendungen
- Die Plattenmaße entsprechen den üblichen Branchennormen
Spezifikation
Alphanumerisch | |
Ohne Deckel | |
Hohe Bindung | |
Plattenlesegerät | |
96 | |
Unsteril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
100/Karton | |
100/Karton |
Halbfläche | |
8 x 12 | |
Transparent | |
Polystyrol | |
25 bis 125 μl | |
Hohe Bindungskapazität | |
Ideal für Immuno-Assays | |
25/Packung |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
COR001 Lifescience Guid
DateigrößeVersion: 7 MB
Sonderangebote
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Neues Angebot Jetzt Sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Costar™ 96-Well-Halbflächenplatten > Halbe Fläche; 25/Packung; Nr.; Hohe Bindung; Flach
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur