Learn More
Greiner Bio-One FLUOTRAC™ 200 Unbehandelte 96-Well-Mikrotiterplatte
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Weiß
Bindungseigenschaft:
Hohe Bindungskapazität
Mittleres Bindungsvermögen
Packungsgröße:
40 Stück
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA Pyrogenfrei
- Nach DIN ISO 9001-Richtlinien hergestellt
- Rückverfolgbarkeit bis zur Produktion durch festgelegtes Chargennummernsystem
- Reduzierung des Probenvolumens um bis zu 50 %
- STA
Serviceplan
Nein
Garantie
Nein
Spezifikation
Spezifikation
| Bindungseigenschaft | Hohe Bindungskapazität |
| Format | Halbfläche |
| Array | 8 x 12 |
| Bindungsart | Hohe Bindungskapazität |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Steril |
| Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
| DNase-frei | Ja |
| Mehr anzeigen |